Key Documents
DC802
Sigma-Aldrich
Drop Casting Die Chip
DC802
About This Item
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NC.13
Materiali
gold/chromium electrode (Au/Cr)
Descrizione
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
Caratteristiche
electrode 80 pin
BN/SiO2 coating
hall
Confezionamento
pkg of 16 die
Produttore/marchio commerciale
DC802
die thickness
525 μm , silicon
Dimens. elettrodo
10 nm , chrome