Documenti fondamentali
D94801
Sigma-Aldrich
Diethyl ethylidenemalonate
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=C(CO2C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.21
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
115-118 °C/17 mmHg (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCOC(=O)\C(=C/C)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H14O4/c1-4-7(8(10)12-5-2)9(11)13-6-3/h4H,5-6H2,1-3H3
LBBAWVLUOZVYCC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)