D7600
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-α-D-glucofuranose
98%
Sinonimo/i:
1,2,5,6-diisopropylidene-D-glucose, D-Glucose diacetonide, Diacetone-D-glucose
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D −18°, c = 1% in H2O
Punto di fusione
109-113 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][C@@]1(O[C@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl)[C@H]3COC(C)(C)O3
InChI
1S/C12H20O6/c1-11(2)14-5-6(16-11)8-7(13)9-10(15-8)18-12(3,4)17-9/h6-10,13H,5H2,1-4H3/t6-,7+,8-,9-,10-/m1/s1
KEJGAYKWRDILTF-JDDHQFAOSA-N
Applicazioni
- Biologically active L-acovenose, 6-deoxy-L-idose and, carbanucleoside enantiomers.
- Vinyl ether-based chiral carbohydrate synthon by reacting with acetylene using superbase catalytic systems.
- Fluoro-thiofuranosyl nucleosides of biological importance.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?