Key Documents
D61407
Sigma-Aldrich
α,α-Dichlorodiphenylmethane
97%
Sinonimo/i:
Benzophenone dichloride
About This Item
Formula condensata:
(C6H5)2C(Cl)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.12
Beilstein:
1910601
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.605 (lit.)
P. eboll.
305 °C (lit.)
Densità
1.235 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10Cl2/c14-13(15,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
OPTDDWCXQQYKGU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Fujun Ma et al.
Chemosphere, 233, 913-919 (2019-07-26)
Thermal desorption has been widely employed to treat soils contaminated with chlorinated organics. The off-gas of thermal desorption must be treated to avoid secondary pollution. In this study, the treatment of DDTs in thermal desorption off-gas by pulsed corona discharge