D183407
2,6-Dimethyl-γ-pyrone
99%
Sinonimo/i:
2,6-Dimethyl-4H-pyran-4-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
107418
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
248-250 °C (lit.)
Punto di fusione
133-137 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CC(=O)C=C(C)O1
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-3-7(8)4-6(2)9-5/h3-4H,1-2H3
VSYFZULSKMFUJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
2,6-Dimethyl-γ-pyrone can be used as a starting material to prepare:
- C16-C28 spiroketal fragment of altohyrtin A.
- 1-Ethyl-2,6-dimethyl-4-hydroxy pyridinium halides.
- 2-{2,6-Bis-[2-(4-dimethylamino-phenyl)-vinyl]-pyran-4-ylidene}-malononitrile, applicable in two-photon technology.
- Pyran-derived polyurethanes for nonlinear optical (NLO) applications.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Synthesis and second-harmonic generation study of DCM-containing polyurethane
Yoon C-B, et al.
Synthetic Metals, 117(1-3), 233-235 (2001)
Synthesis of the C16-C28 Spiroketal Subunit of Spongistatin 1 (Altohyrtin A): The Pyrone Approach
Crimmins MT and Katz JD
Organic Letters, 2(7), 957-960 (2000)
Karen A Nolan et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(24), 6246-6254 (2006-10-03)
From in silico docking and COMPARE analysis, novel inhibitors of human NAD(P)H quinone oxidoreductase (NQO1) have been identified from the NCI compound database, the most potent of which has an observed IC(50) of 0.7muM. The inhibitors exhibit a diverse range