D161292
2-Amino-6-methylheptane
99%
Sinonimo/i:
1,5-Dimethylhexylamine, 6-Methyl-2-heptylamine
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.422 (lit.)
P. ebollizione
154-156 °C (lit.)
Densità
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)CCCC(C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3
QNIVIMYXGGFTAK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- A building block for the synthesis of n-type photoconductor, N,N′-bis(1,5-dimethylhexyl)-3,4:9,10-perylenebis (dicarbox-imide) (PDHEP).
- A reagent in the synthesis of substituted pyrrolidones by reductive amination of levulinic acid using supported platinum catalyst.
- A nucleophilic amine in the synthesis of unsymmetrical sulfamide by reacting with sulfamic acid salts and triphenylphosphine ditriflate.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
48 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D161292-100G | 4061836830625 |
D161292-25G | 4061833560280 |