D158402
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
Sinonimo/i:
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Kryptopyrrole
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. ebollizione
197 °C/710 mmHg (lit.)
Densità
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCc1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Boradiazaindacene (BODIPY dyes) units as a building block for the fabrication of energy transfer cassettes.
- Meso-benzyl and meso-alkyl dipyrrins salts by treating with corresponding acid chloride.
- 2,5-Bis[3,5-dimethyl-4-ethylpyrrol-2-yl]cyclohexadiene-1,4-dione by reacting with 1,4-benzoquinone.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D158402-5G | 4061833560211 |
D158402-1G | |
D158402-25G | 4061838134240 |