Documenti fondamentali
D126802
Sigma-Aldrich
1,3-Diisopropyl-2-thiourea
99%
Sinonimo/i:
1,3-Bis(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Di(propan-2-yl)thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, N,N′-Bis(1-methylethyl)thiourea, N,N′-Diisopropylthiourea
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHNHCSNHCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.28
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
143-145 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)NC(=S)NC(C)C
InChI
1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
KREOCUNMMFZOOS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Descrizione generale
1,3-Diisopropyl-2-thiourea also known as 1,3-Diisopropylthiourea, is often used as a ligand in the synthesis of metal halide complexes.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4