Documenti fondamentali
D100900
Sigma-Aldrich
N,N′-Diethylthiourea
98%
Sinonimo/i:
1,3-Diethyl-2-thiourea, 1,3-Diethylthiourea, N,N′-Diethylthiocarbamide, N,N′-Diethylthiourea
About This Item
Formula condensata:
(C2H5NH)2CS
Numero CAS:
Peso molecolare:
132.23
Beilstein:
773905
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
76-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCNC(=S)NCC
InChI
1S/C5H12N2S/c1-3-6-5(8)7-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H2,6,7,8)
FLVIGYVXZHLUHP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Applicazioni
N,N′-Diethylthiourea can be used as a reactant to prepare:
  • 3,5-Diethyltetrahydro-4-thioxo-1,3,5-triazine-1(2H)-propanoic acid by condensation reaction with formaldehyde and β-alanine.
  • Methyl 3-ethyl-2-(ethylimino)-3,4-dihydro-4-oxo-2H-1,3-thiazine-6-carboxylate by one-pot reaction with dimethyl acetylenedicarboxylate in the presence of triphenylphosphine catalyst.
  • 2-(Ethylimino)-3-ethyl-thiazolidin-4-one by cyclization reaction with 2-chloroacetic acid.
  • 3-Ethyl-2-(ethylimino)-4-oxo-5-thiazolidineacetamide by condensation reaction with maleimides via Michael-type reaction.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
366.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
186 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ph 3 P-mediated one-pot synthesis of functionalized 3, 4-dihydro-2 H-1, 3-thiazines from N, N?-dialkylthioureas and activated acetylenes in water
Yavari I, et al.
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 141(2), 229-232 (2010)