Documenti fondamentali
CLS985025XX
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 59.0 mL
Sinonimo/i:
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
Codice UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
flat bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
pack of 36 ea
case of 72
Produttore/marchio commerciale
Corning 9850-25XX
Capacità
59.0 mL
diam. × lung.
25 mm × 150 mm
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (plant culture)
Descrizione generale
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)