Documenti fondamentali
CLS882114
Pyrex® thermometer adapter
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Giunto
joint: ST/NS14/20
Produttore/marchio commerciale
Corning 8821-14
Lunghezza
60 mm
Descrizione generale
One end with a ground joint and the other end tooled to accommodate a thermometer.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)