Documenti fondamentali
CLS707101
Pyrex® VISTA volumetric pipette, Class A
volume 1 mL
Sinonimo/i:
Corning® 70710
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 70710-1
Campo di misura del volume
1 mL
Capacità
1 mL
Caratteristiche e vantaggi
Pyrex® VISTA volumetric pipettes, Class A (volume 1 mL) are manufactured to Class A capacity tolerances as indicated by ASTM E-969.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)