CLS70320A50
Pyrex® VISTA™ round-bottom boiling flask
capacity 50 mL
Sinonimo/i:
boiling flask, bottom flask, round bottomed flask, Corning® 70320
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
short
Giunto
joint ST/NS19/38
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard taper joint
Confezionamento
pack of 2
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 70320A-50
Capacità
50 mL
Dimens. collo
(1)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)