Key Documents
CLS694217L
Pyrex® cylindrical jar, plain
O.D. × H 305 mm × 305 mm
Sinonimo/i:
lab jar, lab jars, laboratory jars, Corning® 6942
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 1 ea
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6942-17L
Disponibilità
not available in EU (Not available in EU countries)
D.E. × alt.
305 mm × 305 mm
Diam. del collo della bottiglia
305 mm
Capacità
17.0 L
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)