CLS6302250
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
size 250 mL
Sinonimo/i:
Corning® 6302
About This Item
Dimensione tappo
GP-3
Misura tappo a cono
22
Produttore/marchio commerciale
Corning 6302-250
Lunghezza
338 mm
Diametro corpo
77 mm
Misura
250 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)