CLS6220125
Pyrex® powder funnel
Sinonimo/i:
Corning® 6220
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 6220-125
Lungh. stelo × D.E.
35 mm × 25 mm
D.I. sommità
125 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Short stem.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6220125-12EA | 4061831702279 |
CLS6220125-1EA | |
CLS6220125-6EA |