Key Documents
CLS61005
Pyrex® large long-stem funnel, plain 60° angle
Sinonimo/i:
Corning® 6100
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Corning 6100-5
Lunghezza
250 mm
D.I. sommità
122 mm
Descrizione generale
Stems are approximately 150 mm long by 15 mm O.D.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)