Documenti fondamentali
CLS5600500
Pyrex® Lifetime-Red volumetric flask with snap cap
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks, Corning® 5600
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5600-500
tol. measuring range
0.20 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
Capacity mark is fine line-etched through narrow, red band into clear glass.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)