Documenti fondamentali
CLS558010
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 10 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 5580-10
Corning 5580
tol. measuring range
0.02 mL
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)