Documenti fondamentali
CLS52300650
Pyrex® low actinic tube condenser, ST joint
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Corning® 52300
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
Giunto
joint: ST/NS24/40
D.E. × lungh.
13 mm × 650 mm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)