CLS51395500
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
graduated bottle, media bottle, media bottles, pyrex bottle, Corning® 51395
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
amber bottle
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
wide-mouth bottle
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
autoclavable
cap
graduations
Confezionamento
case of 4 ea
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 51395-500
Disponibilità
not available in EU
Diam. del collo della bottiglia
30 mm
Capacità
500 mL
diam. × alt.
86 mm × 176 mm
Raccordi
45
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)