CLS5139525
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
graduations
Confezionamento
case of 4 ea
pack of 4 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 51395-25
Disponibilità
not available in EU
Diam. del collo della bottiglia
14 mm
Capacità
25 mL
Raccordi
25
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)