CLS49851L
Pyrex® narrow-mouth Erlenmeyer flask with screw-cap
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks erlenmeyer, Corning® 4985
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
phenolic cap
screw top cap
Filettatura collo
38-430
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap
closure type Screw cap
subdivision 50 mL
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4985-1L
Campo di misura del volume
250-1,000 mL
Capacità
1,000 mL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)