CLS4980500
Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flask
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
conical flasks, erlenmeyer flasks, flask erlenmeyer, flasks glass, Corning® 4980
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
narrow-mouth
Giunto
joint stopper7
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
subdivision 50 mL
Confezionamento
case of 36
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 4980-500
Disponibilità
not available in EU
Campo di misura del volume
100-500 mL
Capacità
500 mL
Descrizione generale
- Pyrex® narrow-mouth graduated Erlenmeyer flasks are made of borosilicate glass for optical clarity and mechanical strength.
- Flasks have durable white enamel graduations and an extra-large marking spot.
- Features an improved tooled heavy-duty top finish.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)