Documenti fondamentali
CLS4965100
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint ST/NS24/40
side joint ST/NS19/38
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
pack of 1
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 4965-100
Capacità
100 mL
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
CLS4965100-4EA4061831700053