Documenti fondamentali
CLS49601L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 34/45
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS34/45
side joint ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard taper joint
Confezionamento
pack of 1
case of 4
Produttore/marchio commerciale
Corning 4960-1L
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
With full length joints.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)