CLS44232XL
Pyrex® Fernbach baffled culture flask
with wide beaded mouth (without stopper)
Sinonimo/i:
Baffled culture flask, Fernbach flask
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass (code 7740)
flat bottom flask
wide-mouth
wide-mouth neck
Descrizione
Ht: 230mm, Outer Diameter (OD): 200mm, Neck OD: 68mm
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
cap: no
Confezionamento
case of 3
Produttore/marchio commerciale
Corning 4423-2XL
Capacità
2,800 mL
Descrizione generale
Note: Do not use this flask on a heat source smaller than the base of the flask. Uneven heating of the flask could cause breakage.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)