CLS3950
Corning® PYREX® borosilicate glass fiber (BGF) filter discs 8 μm pore size
borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Sinonimo/i:
lab equipment accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pyrex® fiber glass wool, borosilicate glass fiber (BGF), pore size 8 μm
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF)
agenzia
suitable for EPA 1613
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
box of 454 g 1box = 2 x 227g bags
Produttore/marchio commerciale
Corning 3950
diam. × lung.
2 in. × 22 ft
Dimensione pori
8 μm
Descrizione generale
Supplied as a 2 in. diameter x 22 ft long piece.
Caratteristiche e vantaggi
- Pyrex® fiber glass wool, pore size 8 μm is made of borosilicate glass fiber (BGF).
- Designed for use in heating mantles, hot plate heating, oven and microwave.
- May be autoclaved.
- Not applicable for vacuum or pressure applications.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)