CLS33950SC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Sinonimo/i:
Corning® 33950
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Pyrex® fritted disc, body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Produttore/marchio commerciale
Corning 33950-SC
Diametro corpo
25 mm
Dimensione pori
40-60 μm porosity
Categorie correlate
Descrizione generale
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)