CLS318080
Pyrex® evaporating dishes
capacity 140 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3180
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 3180-80
D.E. × alt.
~80 mm × 45 mm
Capacità
140 mL
Descrizione generale
Flat- bottom, beaded rim.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS318080-6EA | 4061833883709 |
CLS318080-1EA |