Documenti fondamentali
CLS31770125EC
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 125 mL, porosity 170-220 μm
Sinonimo/i:
Corning® 31770
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Caratteristiche
cap
Produttore/marchio commerciale
Corning 31770-125EC
Capacità
125 mL
diam. × alt.
38 mm × 248 mm
Dimensione pori
170-220 μm porosity
40-60 μm porosity (coarse)
Descrizione generale
12mm diameter fritted cylinder.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)