CLS3026250
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with blue enamel
volume 250 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3026
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 2.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3026-250
tol. measuring range
1.0 mL
Volume
250 mL
Descrizione generale
Calibrated "to deliver".
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)