CLS3023500
Pyrex® class A double metric scale graduated cylinder, with white enamel
volume 500 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3023
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 5.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 3023-500
tol. measuring range
2.0 mL
Volume
500 mL
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)