CLS29821L
Pyrex® graduated cylinders with Pyrex® stopper
volume 1,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 2982
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Caratteristiche
subdivision 10.0 mL
Produttore/marchio commerciale
Corning 2982-1L
tol. measuring range
2.6 mL
Volume
1,000 mL
Descrizione generale
- Single metric scale
- Calibrated "to contain"
- White enamel graduations
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)