CLS1500500
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL, stopper joint: 24
Sinonimo/i:
glass bottle
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Giunto
joint: stopper24
Caratteristiche
cap
Confezionamento
pack of 1 ea
case of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 1500-500
Diam. del collo della bottiglia
~35.5 mm
Capacità
500 mL
diam. × alt.
86 mm × 163.5 mm
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)