CHP-530
Saturated Phosphatidylcholine Liposomes
13:0 PC:Cholesterol (70:30 molar ratio)
About This Item
Livello qualitativo
Composizione
Phosphate buffered saline
Concentrazione
10 mM
Impurezze
30 mol % Cholesterol
70 mol % 13:0 1,2-ditridecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Dimensione particelle
100 nm
pH
7.4
Descrizione generale
Applicazioni
Lipid-protein interactions
Stoccaggio e stabilità
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)