CAD4855
Stainless steel 304 syringe needle
gauge 20, L 10 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
Prodotti consigliati
Descrizione
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Cadence Science 4855
Lunghezza
10 in.
Gauge
20
Categorie correlate
Descrizione generale
304 SS needle with chrome-plated brass Luer hub. Needle is designed with a slightly curved, deflecting tip to prevent coring during needle insertion through the septum.
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CAD4855-12EA | 4061832516936 |