Documenti fondamentali
C99701
Sigma-Aldrich
Bromocycloheptane
97%
Sinonimo/i:
Cycloheptyl bromide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H13Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.08
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5052 (lit.)
P. ebollizione
71-72 °C/10 mmHg (lit.)
Densità
1.289 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13Br/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7H,1-6H2
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C99701-100G
C99701-25G4061833531419