BR781722
BRAND® microplate BRANDplates®, immunoGrade
size 96 wells, size 350 μL, flat bottom, transparent
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Immunology, Microplates, high binding, immunoGrade
About This Item
flat bottom
polystyrene
96 wells
Prodotti consigliati
Materiali
colorless wells
flat bottom
polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781722
Misura
350 μL
96 wells
Volume d’esercizio
350 μL
Colore
transparent
Tipo di binding
high binding surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)