BR781686
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 384 wells, size 120 μL, flat bottom, white, with transparent bottom
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, pureGradeS
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid
skirt (F-bottom, transparent bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
pkg of (individually packaged)
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781686
Misura
120 μL
384 wells
Volume d’esercizio
120 μL
Colore
white, with transparent bottom
Compatibilità
suitable for (bacteriological assays)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Optimal surfaces for optimal results
- Reliable quality from the cleanroom
- Tested by independent laboratories
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR781686-50EA | 4061834131977 |