BR781641
BRAND® microplate BRANDplates®, pureGrade
size 1536 wells, size 10 μL, flat bottom, white
Sinonimo/i:
BRANDplates®, Microplates, medium binding, pureGrade
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
flat bottom
polystyrene
white wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt (F-bottom)
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781641
Misura
10 μL
1536 wells
Volume d’esercizio
10 μL
Colore
white
Tipo di binding
medium binding surface
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)