Documenti fondamentali
BR781260
BRAND® PCR Mini-cooler with transparent lid
Sinonimo/i:
Accessories, Mini cooler, PCR
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
NACRES:
NB.51
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 781260
tecniche
PCR: suitable
Descrizione generale
For protecting samples from warming. The mini PCR cooler keeps samples at 4 °C for approx. 3 hours. The insulating gel changes from violet to pink at 7 °C. Suitable for 0.2 mL single vessels, 8-strips, 12-strips as well as 96-well PCR plates.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
TrueNorth® Mini Cooler for tubes, 0.5 ‑ 2 mL, with clear lid, temp. limit 0 °C, size 12 wells, green polycarbonate
HS120070
TrueNorth® Mini Cooler
TrueNorth® Mini Cooler for tubes, 0.5 ‑ 2 mL, with clear lid, temp. limit -20 °C, size 12 wells, blue polycarbonate
HS120073
TrueNorth® Mini Cooler
Quick Chill™ cooler holds 12 x 1.5 mL microcentrifuge tubes, polycarbonate
Z359068
Quick Chill cooler