BR708218
Filling tube for Dispensette® S Organic / S Organic
25, 50 and 100 mL, FEP tube, L 170-330 mm, individual adjustment of length
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Prodotti consigliati
Materiali
FEP tube
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708218
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
170-330 mm
D.E.
6 mm
Capacità
25, 50 and 100 mL
Descrizione generale
Adjusts to various bottle heights.
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)