Documenti fondamentali
BR708022
Discharge tube for Dispensette® S
Trace Analysis, 10 mL, PT/IR spring, L 90 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
ETFE cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708022
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
90 mm
Capacità
10 mL
Descrizione generale
Without recirculation valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)