Documenti fondamentali
BR708002
Discharge tube for Dispensette® S
1,2,5 and 10 mL,
fine tip
, L 105 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
polypropylene cap
Produttore/marchio commerciale
BRAND 708002
Confezionamento
1 ea of
Lunghezza
105 mm
Capacità
1,2,5 and 10 mL
Descrizione generale
Without recirculation valve
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)