BR701371
BRAND® sealing film for microplates
self-adhesive, suitable for (for storage/fluorescence measurement), vinyl
Sinonimo/i:
Accessories, PCR, Plates, Sealing films
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
black
vinyl
vinyl film
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
self-adhesive
Confezionamento
pack of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 701371
Compatibilità
suitable for (for storage/fluorescence measurement)
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Black, light-absorbing film for optimal fluorescence measurements
- White, light-reflecting film for amplified luminescent signal
- Storable down to -40 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)