BR4630241
BRAND® Dispensette® S Organic, Fixed-volume bottle-top dispenser
volume 10 mL, with recirculation valve
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
DE-M marking
with recirculation valve
Produttore/marchio commerciale
BRAND 4630241
Volume
10 mL
Raccordi
(GL 28/S 28)
GL 32
GL 38
S 40
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Extremely easy filling and dispensing
- Simple priming by optimized flow channels
- Rapid and safe volume adjustment with internal scalloped track
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.