Documenti fondamentali
BR402046
BRAND® volumetric flask for sugar analysis
size 200 mL
Sinonimo/i:
Flasks, SILBERBRAND, Volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
class B For Kohlrausch sugar analysis. Calibrated to contain (TC, In).
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 402046
Misura
200 mL
Descrizione generale
Borosilicate glass 3.3. For Kohlrausch sugar analysis. Error limits according to Class B. Calibrated to contain (TC, In.).
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)