BR37233
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
Sinonimo/i:
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Giunto
joint ST/NS14/23
Descrizione
calibrated to contain (TC, IN)
Caratteristiche
accuracy 0.15 mL
class A DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In)
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 37233
Capacità
150 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR37233-2EA | 4065267627878 |