Documenti fondamentali
BR28935
BRAND® Aluminum Pipet box
Holds 315-485 mm pipettes
About This Item
Codice UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.13
Materiali
aluminum
Caratteristiche
Holds 315-485 mm pipettes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 28935
Descrizione generale
Pipette box of aluminum, inner silicone coating for storage and sterilisation of pipettes with different length.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)